安全性情報
M5310
Sigma-Aldrich
ミネラルオイル
light oil, suitable for mouse embryo cell culture, BioXtra
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.75
無菌性
sterile-filtered
製品種目
BioXtra
フォーム
light oil
保管条件
protect from light
テクニック
cell culture | embryo: suitable
屈折率
n20/D 1.467 (lit.)
密度
0.82-0.88 g/mL at 25 °C
フォーマット
neat
InChI Key
AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
鉱油または石油はさまざまな種類の培養物の保存に使用されます。鉱油を使用する利点として、増殖速度が低減されることおよび培地からの水の蒸発がほぼ完全に排除されることが挙げられます。このため継代培養数が低減され、培養物の生存率の向上につながります。鉱油が最初に用いられたのは1914年であり、細菌培養物への重層に使用されました。
アプリケーション
鉱油は、培養工程中の乾燥を防ぐためにマウスの胚培養物への重層に推奨され、一般的に使用されています。
鉱油は下記のアプリケーションに使用されます。
  • 細胞生存率試験のための培地または培地添加物の調製
  • アレイの周囲に鉱油を添加することによる、アレイの蒸発からの保護
  • マイクロインジェクション用の針の調製(マイクロインジェクション針の引抜、尖鋭化およびローディング)
  • PCR のセットアップ
特徴および利点
便利な PET ボトル包装の、すぐに使用できる滅菌ろ過済み製品。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
M5310-1L:4548173945514
M5310-PH:
M5310-VAR:
M5310-BULK:
M5310-500ML:4548173945521
M5310-100ML:4548173945507
M5310PROC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slobodan Beronja et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 961, 351-361 (2013-01-18)
We have recently developed a method for RNAi-mediated gene function analysis in skin (Beronja et al., Nat Med 16:821-827, 2010). It employs ultrasound-guided in utero microinjections of lentivirus into the amniotic cavity of embryonic day 9 mice, which result in
Mineral Oil Overlay for Conservation of Plant Tissue Cultures
Caplin SM
American Journal of Botany, 46(5), 324-329 (1959)
Hanyoup Kim et al.
Lab on a chip, 9(9), 1230-1235 (2009-04-17)
We report high-speed real-time PCR performed on an unmodified disposable polystyrene Petri dish. The reaction cycle relies solely on an infrared laser for heating; no conventional heater is required. Nanoliter droplets of PCR mixture as water-in-oil emulsions printed in an
Bei Zhao et al.
Scientific reports, 7(1), 11319-11319 (2017-09-14)
A microfluidic chip with a controllable and integrated piezoelectric pump was proposed and demonstrated, where the pump was designed as a micro-actuator based on polyvinylidene fluoride (PVDF) organic piezoelectric film. In this case, the pump should integrate with the microfluidics
Hanyoup Kim et al.
Optics express, 17(1), 218-227 (2009-01-09)
We report the successful application of low-power (approximately 30 mW) laser radiation as an optical heating source for high-speed real-time polymerase chain reaction (PCR) amplification of DNA in nanoliter droplets dispersed in an oil phase. Light provides the heating, temperature
プロトコル
Summary application report for analysis of moisture in Mineral oil