安全性情報
M1073
Sigma-Aldrich
MaxGelECM
96 well plate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.71
品質水準
濃度
0.8-1.2 mg/mL protein
保管温度
−70°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
本製品は、細胞の成長および遊走を促進することにより細胞の増殖を改善する三次元環境を創出し、ヒト胚性幹細胞、神経幹細胞、ニューロン、グリア、星状細胞、線維芽細胞、肝細胞、およびケラチノサイトなど多くのタイプの細胞の増殖を支援することが示されています。
構成
MaxGel ECMには、コラーゲン、ラミニン、フィブロネクチン、テネイシン、エラスチン、ならびに多くのプロテオグリカンおよびグリコサミノグリカンを含むヒト細胞外マトリックス成分が含まれています。この基底膜抽出物は、皮膚の発生および器官型細胞培養中に起こる上皮と間葉の間の協調的相互作用を再現します。
注意
MaxGelは、-70℃で保存すると少なくとも1年間安定です。
その他情報
1ウェルの容量は約75 μLです。
法的情報
MaxGel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
M1073-1EA:
M1073-BULK:
M1073-1EA-PW:
M1073-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Anne Tristan et al.
PloS one, 4(4), e5042-e5042 (2009-04-07)
Staphylococcus aureus necrotizing pneumonia is a severe disease caused by S. aureus strains carrying the Panton Valentine leukocidin (PVL) genes (lukS-PV & lukF-PV) encoded on various bacteriophages (such as phiSLT). Clinical PVL+ strains isolated from necrotizing pneumonia display an increased
資料
Human cell derived basement membrane extract (BME) hydrogel for 3D cell culture of primary cell, stem cell and xenograph cancer models.
MaxGel™ ECM is an in vitro derived human basement membrane extracts (BME) that provides a rich three-dimensional environment to promote cellular proliferation for multiple cell types
Hydrogela are the most widely used systems for 3D cell culture. Learn more about this technology (what are hydrogels? How to chose?)