製品種目
BioReagent
フォーム
liquid
濃度
7-9 mg/mL
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
mouse ... Hspg2(15530) , Lama1(16772) , Lama3(16774) , Lama5(16776) , Lamb1-1(16777) , Lamc1(226519) , Lamc2(16782) , Nid1(18073) , Sdc2(15529)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
本製品の生産のために使用されたすべてのマウスコロニーは、複数の病原体について定期的に選別されています。LDEVについて検査され、陰性が確認されています。
構成
成長因子が減少するよう変更することにより、培地を管理し易くなり、結果をより良く解釈できるようになり、重合を増加させることが可能になります。 さらに、この培地には、一部の分析に干渉するフェノールレッドも含まれていません。
注意
調製ノート
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
E6909-BULK:
E6909-5ML-PW:
E6909-10ML-PW:
E6909-10ML:
E6909-VAR:
ITR00001:
E6909-5ML:
資料
Cell culture protocols using Sigma ECM Gel Matrix EHS basement membrane extract (BME) for neurite outgrowth, cell invasion and angiogenesis tube formation assays.
Cell based angiogenesis assays to analyze new blood vessel formation for applications of cancer research, tissue regeneration and vascular biology.
Highlighting existing and novel fabrication methods for both, solid and hydrogel-based scaffold for tissue engineering applications.
Attachment Factors for 3-Dimensional Cell Culture