安全性情報
ECM625
Sigma-Aldrich
IN VITRO血管新生アッセイキット
別名:
血管新生アッセイキット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.41
交差性
vertebrates
品質水準
包装
pkg of 1 kit
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
輸送温度
dry ice
保管温度
2-8°C
詳細
CHEMICON in vitro血管新生アッセイキットは、外因性シグナルによる血管形成の誘導または阻害を容易にモニタリングできる血管新生のシンプルなモデルです。血管新生は、新しい毛細血管を作り出すプロセスです。複数の正常な(生殖および創傷治癒)および病的な(糖尿病性網膜症、関節リウマチ、腫瘍増殖と転移)プロセスの重要な要素です。
CHEMICON in vitro血管新生アッセイキットは、便利な96ウェルフォーマットで内皮細胞による血管形成を評価するための便利なシステムです。Engelbreth Holm-Swarm(EHS)マウス腫瘍から調製した基底タンパク質の固体ゲルであるECMatrix上で培養すると、これらの内皮細胞は速やかに整列し、中空の管状構造を形成します。血管形成は、細胞接着、遊走、分化および増殖を含む多段階過程です。
ECMatrixは、最大限に血管形成が行われるよう最適化されています。血管形成の阻害物質または刺激物質をアッセイするには、ECMatrixの上に細胞を加える前に、試験を行うさまざまな濃度の阻害物質または刺激物質を内皮細胞懸濁液にあらかじめ混合してください。
アプリケーション
In vitro血管新生アッセイキットは、以下のようなさまざまな内皮細胞における血管の集合/血管新生の程度をモニタリングするために使用されています。
  • ヒト臍帯静脈細胞(HUVEC)
  • 初代ヒト網膜微小血管細胞
  • 血小板由来成長因子受容体-β(PDGFRβ)/PAE細胞
  • ウシ毛細血管内皮(BCE)細胞
構成
  • ECMatrixTMゲル溶液:(Part No. 90060)1 mLボトル5本。
  • ECMatrixTM希釈バッファー、10X:(Part No. 90061)1 mLボトル1本。
保管および安定性
キットは、-20℃で最長6カ月保存できます。ECMatrix®を融解後は、2~8℃で1週間保存できます。再凍結させないでください。
その他情報
CHEMICON in vitro血管新生アッセイキットは、研究用途のみを意図しており、診断用途や治療用途には使用できません。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
Jan Code
ECM625:
試験成績書(COA)