安全性情報
CIB001
Sigma-Aldrich
Cell-in-a-Box®
Cell Encapsulation Kit
別名:
細胞培養ボックス
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.75
使用法
(up to 5 experiments, each creating ~120 capsules, each containing between 4,000 and 40,000 cells.)
保管条件
room temperature
詳細
Cell-in-a-Boxテクノロジーは生細胞を保護、隔離、保存し移動させる方法です。このカプセル化キットはCell-in-a-Boxのマニュアル用バージョンで、画期的で既に利用不可能な社外秘テクノロジーの導入用として位置づけられています。本キットに含まれている社外秘の素材および方法を利用し、シンプルでディスポーザブルなシステムによって細胞をカプセル化することができます。本キットによって研究者は所有する細胞を迅速かつ容易にカプセル化することができ、細胞生存性、増殖、生体分子放出テストなどの研究に利用することができます。
Cell-in-a-Box kitは既存の巨大で高額、技術的に困難な細胞化カプセル化法の代わりになります。既存の方法は一般的な研究施設の研究者にとってほぼ利用不可能で、初期実験費用が莫大で購入困難です。このユニークなカプセル化材料は一般的に利用可能な技術的に欠点のあるカプセル化材料の代替となります。Cell-in-a-Boxのキットバージョンは過去30年間停滞していたカプセル化分野において大きな跳躍です。
Cell-in-a-Boxキットのコンポーネントは非毒性で生物的適合性があります。球状のビーズの直径は約2mmで栄養物の取り込みと排出物や抗体などのように大きな生体物質の放出が行われるサイズの孔を持ちますが、細胞は通り抜けできません。カプセルは細胞を高分子膜で確実にトラップし、閉じ込められた内部で細胞は増殖し続けます。栄養素や分泌物は膜上の選択的に調節される孔を通して分散・交換されます。
耐性のあるカプセル化の材料はセルロースベースの生物的適合性のある素材から作られ、in vitroおよびin vivo(ただし本キットはin vivo用にはデザインされていません)で1年以上保たれ、細胞生存期間の長期化に寄与します。本キットはどの生細胞にもテストすることができます。カプセル化した細胞は凍結、保存、移動させることができます。
Cell-in-a-Boxテクノロジーに使われている社外秘の細胞パッケージング素材は自然的に生じる素材から得られているため、環境に無害で生物学的に不活性、人間においても安全性が示されています。
アプリケーション
社外秘の本テクノロジーは下記を含めた様々なアプリケーションに応用できる可能性があります。
  • ヘルスケア分野:移植先において免疫応答から隔離され、長期間の治療分子の産生がもたらされることによる細胞の安全な移植。
  • バイオテクノロジー分野: Cell-in-a-Boxテクノロジーによってバイオリアクターや発酵槽内で細胞を保護し、細胞から得られる生物的産物の精製の簡素化および製造コスト削減がもたらされます。
  • 農業分野: Cell-in-a-Boxテクノロジーは作物の生存性および生育を改善する補助となり、作物の生産性が向上します。
  • タンパク質発現システムの向上。
  • マウスにおけるハイブリドーマの移植。
  • その他。
研究者のイマジネーションによって可能性は無限に広がります。
特徴および利点
  • どのタイプの生細胞もカプセル化
  • 生細胞の保護、隔離、保存、移動可能
  • 半透過性の膜
  • 生体適合性かつ非毒性
  • 3D環境下で約2mmビーズ内における細胞増殖
  • 約30分の作業と分かりやすいプロトコール
  • カプセル内で生存の長期化
  • カプセル化により移植片対宿主反応からの細胞保護
包装
本キットにはルアーロック型シリンジ5本、鈍角G34ニードル5本、鋭角G18½ニードル5本、5mLのSolution 1、50mLのSolution 2が含まれています。容量はプロトコールに示された細胞カプセル化に最適化されていて、単品での販売はありません。
法的情報
(a) この製品は、研究目的にのみ使用しなければなりません。購入者は、この製品を、商品の製造、および/または、本製品に関連するサービスまたは本製品を使用するサービスに使用することはできません。
(b) シグマアルドリッチは、購入者に対し、明示的あるいは黙示的かを問わず、第三者の権利に対する違反もしくは侵害する権利を供与するものではありません。このような第三者の権利の存在を確認すること、および、このような権利が存在する場合には、製品を使用する前にこれを取得することは、購入者の責務です。
(c) 購入者は、本製品がヒトへの使用を意図していないことを認識して同意し、かつ、本製品を用いるヒトでの研究を実施しないことに同意するものとします。
Cell-in-a-Box is a registered trademark of Austrianova
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Brian Salmons et al.
Advances in experimental medicine and biology, 670, 92-103 (2010-04-14)
Although cell encapsulation technologies were originally developed for the treatment of acquired and genetic diseases such as diabetes, they can also be applied to the treatment of a variety of solid tumours. There are a number of strategies aimed at
M Löhr et al.
Lancet (London, England), 357(9268), 1591-1592 (2001-05-30)
Pancreatic cancer can seldom be resected, and chemotherapy has only a limited effect on survival or tumour load. We did a phase I/II trial in 14 patients with pancreatic cancer to assess the safety of local activation of low-dose ifosfamide.
Brian Salmons et al.
Current opinion in molecular therapeutics, 12(4), 450-460 (2010-08-03)
One of the first strategies for cancer gene therapy was the use of suicide gene/prodrug combinations, originally delivered to tumor cells using viral vectors. A major limitation of this approach was the inefficiency of suicide gene delivery. An alternative strategy
V Stadlbauer et al.
Xenotransplantation, 13(4), 337-344 (2006-06-14)
Late diabetic complications cannot be prevented totally by current antidiabetic strategies. Therefore, new therapeutic concepts of insulin replacement such as pancreas transplantation are evolving. Due to the shortage of human donor organs, transplantation of microencapsulated xenogeneic pancreatic islet cells has
資料
Cell-in-a-Box® technology allows cell encapsulation using biocompatible semipermeable cellulose nanoparticles for cellular therapy and 3D cell culture applications.