保管温度
−70°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
特徴および利点
- Slow gelling (takes 6 minutes to 25 minutes, depends on gel stiffness)
- Flexibility in modulating gel stiffness
- Does not allow cell migration
- Does not allow cell recovery and post-culture analyses
- Cell inert hydrogel (if not customized with RGD peptide)
構成
注意
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Hydrogela are the most widely used systems for 3D cell culture. Learn more about this technology (what are hydrogels? How to chose?)
TrueGel3D hydrogels kits for 3D cell culture troubleshooting guide
TrueGel3D™ is a synthetic hydrogels platform for 3D cell culture that aim to mimic the natural extracellular environment for more physiological culture conditions
プロトコル
TrueGel3D™ is chemically defined hydrogel, enables cell growth in 3D environment and mimics native tissue environment. Slow gelation facilitates filling of microchannels or syringes. Find detail protocol of slow gelation for TrueGel3D™ kits
TrueGel3D™ is chemically defined hydrogel, enables cell growth in 3D environment and mimics native tissue environment. Slow gelation facilitates filling of microchannels or syringes. Find detail protocol of slow gelation for TrueGel3D™ kits
関連コンテンツ
An advanced protocol is available for TrueGel 3D kits for 3D cell culture for peptides concentration or stiffness optimisation
An advanced protocol is available for TrueGel 3D kits for 3D cell culture for peptides concentration or stiffness optimisation