由来生物
synthetic (organic
Organic)
品質水準
アッセイ
≥97% (TLC)
フォーム
powder
色
white
mp
113-118 °C (lit.)
溶解性
water: 50 mg/mL, clear, colorless
保管温度
room temp
SMILES記法
OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O
InChI
1S/C12H22O12/c13-1-3(15)10(7(18)8(19)11(21)22)24-12-9(20)6(17)5(16)4(2-14)23-12/h3-10,12-20H,1-2H2,(H,21,22)/t3-,4-,5+,6+,7-,8-,9-,10-,12+/m1/s1
InChI Key
JYTUSYBCFIZPBE-AMTLMPIISA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ラクトースの誘導体であるラクトビオン酸は、グルコン酸とガラクトースから得られるアルドン酸です。キレート剤、防腐剤およびプレバイオティクスとなる可能性があります。
アプリケーション
ラクトビオン酸は、Zymomonas mobilisにより産生されるラクトビオン酸の化学的特性評価のコントロールとして使用されています。
臓器保存に使用される細胞非透過性剤
生物化学的/生理学的作用
ヒドロキシルラジカルの生成を阻害することが報告されています。マトリックスメタロプロテイナーゼ(MMP)の潜在的な阻害剤。食餌性代謝に耐性がありますが、ラットの腸のカルシウム吸収を促進します。
ラクトビオン酸は、抗酸化剤および安定化・ゲル化剤としての役割を果たします。食品や医薬品の成分として使用されています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
L2398-VAR:
L2398-25G:
L2398-5G:
L2398-BULK:
L2398-100G:
L2398-2KG:
この製品を見ている人はこちらもチェック
J A Wahlberg et al.
Transplantation, 43(1), 5-8 (1987-01-01)
A new flushout solution for preservation of the pancreas was tested in the dog model of segmental pancreas autotransplantation. The solution osmolality was 320 mOsm/L, K+ = 120 mM, Na+ = 30 mM, and it contained the anion, lactobionate, and
Lactobionic acid produced by Zymomonas mobilis: alternative to prepare targeted nanoparticles
Valle TA, et al.
Pharmaceutica Analytica Acta, 4, 1-5 (2013)
Lactobionic acid: a high value-added lactose derivative for food and pharmaceutical applications
International dairy journal, 26(2), 103-111 (2012)
J H Southard et al.
Annual review of medicine, 46, 235-247 (1995-01-01)
Organ preservation is the supply line for organ transplantation. Currently, the liver, pancreas, and kidney can be successfully preserved for up to two days by flushing the organs with the University of Wisconsin (UW) organ preservation solution and storing them
C Charloux et al.
Free radical biology & medicine, 19(5), 699-704 (1995-11-01)
Superoxide and hydroxyl free radicals are strongly implicated in the deleterious effects of reperfusion of grafted organs. Iron ions are critical in the Fenton-like reaction that generates oxygen-free radicals from H2O2. Using the ADP/Fe2+/H2O2 .OH-generating system, we demonstrated that components