Merck
PHR1359
Supelco
グルタチオン
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
L-グルタチオン、還元型, γ-L-グルタミル-L-システイニル-グリシン, GSH
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NCH(CO2H)CH2CH2CONHCH(CH2SH)CONHCH2CO2H
CAS番号:
分子量:
307.32
Beilstein:
1729812
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. Y0000517
traceable to USP 1294820
APIファミリー
glutathione
CofA
current certificate can be downloaded
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
192-195 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
N[C@@H](CCC(=O)N[C@@H](CS)C(=O)NCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C10H17N3O6S/c11-5(10(18)19)1-2-7(14)13-6(4-20)9(17)12-3-8(15)16/h5-6,20H,1-4,11H2,(H,12,17)(H,13,14)(H,15,16)(H,18,19)/t5-,6-/m0/s1
InChI Key
RWSXRVCMGQZWBV-WDSKDSINSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
Amino Acid Sequence
γ-Glu-Cys-Gly
詳細
グルタチオン(GSH)は、動物組織、植物、および微生物に広く分布している最も重要な非タンパク質チオールです。GSHは、酸化還元シグナル伝達と酸化ストレスに対する保護の重要な決定要因でもあります。
品質管理に適用される医薬品の二次標準物質であり、医薬品の研究室および製造業者に社内ワーキング標準物質の調製に便利でコスト効果の高い代替物をもたらします。
アプリケーション
これらの二次標準物質は、認証標準物質として適切と評価されています。これらは、医薬品出荷試験、定性および定量分析のための医薬品方法開発、食品や飲料の品質管理試験、およびその他の校正要件など、しかしこれらに限定されないいくつかの分析アプリケーションでの使用に適しています。
グルタチオンアガロースからのグルタチオンS-トランスフェラーゼ(GST)の溶出には5~10 mMで用います。
生物化学的/生理学的作用
内在性の抗酸化物質であり、細胞代謝や呼吸性バーストによって生じた活性酸素種の除去において重要な役割を果たしています。GSTは、生体異物やロイコトリエン、そのほか求電子中心を有する分子とグルタチオンとの間で生じるグルタチオンチオエーテルの形成を触媒します。グルタチオンはまた、タンパク質中のシステイン残基とジスルフィド結合を形成します。これらのメカニズムのため、グルタチオンは抗がん剤の効果を低下させるという逆の作用を示す場合があります。
アナリシスノート
このような2次標準は、USP、EP(PhEur)、BPの1次標準にマルチトレーサビリティを提供します。
その他情報
この認証標準物質(CRM)は、ISO 17034およびISO/IEC 17025に準拠して製造および認定されています。このCRMの使用に関する情報は、すべて分析試験証明書に記載されています。
脚注
本製品の分析証明書のサンプルを参照される場合は、下の欄にLRAA7940と入力してください。これは証明書のサンプルですので、お手元のロット番号とは異なる可能性があります。
おすすめ製品
メルクのNMR用オンラインプラットフォームChemisTwin®で、本製品のデジタルリファレンスマテリアルをご覧ください。このChemisTwin® でご利用いただけるデジタル版は、サンプルの同一性確認や化合物の定量(デジタル外部スタンダードを使用)でご利用いただけます。この物質のNMRスペクトルを閲覧し、マウスを数回クリックするだけでお客様のサンプルとオンラインで比較していただくことができます。詳細はこちらでご覧いただけます。無料トライアルをお試しください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
PHR1359-500MG-PW:
PHR1359-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Glutathione: an overview of biosynthesis and modulation
Anderson ME
Chemico-Biological Interactions, 111, 1-14 (1998)
The glutathione status of cells
International Review of Cytology, 54, 109-160 (1978)
Dalia Gritenaite et al.
Genes & development, 28(14), 1604-1619 (2014-07-18)
A key function of the cellular DNA damage response is to facilitate the bypass of replication fork-stalling DNA lesions. Template switch reactions allow such a bypass and involve the formation of DNA joint molecules (JMs) between sister chromatids. These JMs
Karen Shahbabian et al.
Nucleic acids research, 42(13), 8692-8704 (2014-07-12)
Messenger RNA (mRNA) localization is coupled to the translational repression of transcripts during their transport. It is still unknown if this coupling depends on physical interactions between translational control and mRNA localization machineries, and how these interactions are established at
Julien Viaud et al.
Nature communications, 5, 4080-4080 (2014-06-07)
PtdIns5P is a lipid messenger acting as a stress-response mediator in the nucleus, and known to maintain cell activation through traffic alterations upon bacterial infection. Here, we show that PtdIns5P regulates actin dynamics and invasion via recruitment and activation of