Merck
G6529
Sigma-Aldrich
L-グルタチオン、還元型
≥98.0%, BioXtra
別名:
γ-L-グルタミル-L-システイニル-グリシン, GSH
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NCH(CO2H)CH2CH2CONHCH(CH2SH)CONHCH2CO2H
CAS番号:
分子量:
307.32
Beilstein:
1729812
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
製品名
L-グルタチオン、還元型, BioXtra, ≥98.0%
製品種目
BioXtra
品質水準
アッセイ
≥98.0%
フォーム
powder
不純物
≤0.02% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
強熱残分
≤0.1%
white
mp
192-195 °C (dec.) (lit.)
溶解性
H2O: 0.1 M, clear, colorless
微量陰イオン
sulfate (SO42-): ≤0.05%
微量陽イオン
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.02%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.001%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N[C@@H](CCC(=O)N[C@@H](CS)C(=O)NCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C10H17N3O6S/c11-5(10(18)19)1-2-7(14)13-6(4-20)9(17)12-3-8(15)16/h5-6,20H,1-4,11H2,(H,12,17)(H,13,14)(H,15,16)(H,18,19)/t5-,6-/m0/s1
InChI Key
RWSXRVCMGQZWBV-WDSKDSINSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
Amino Acid Sequence
γ-Glu-Cys-Gly
アプリケーション
グルタチオンアガロースからのグルタチオンS-トランスフェラーゼ(GST)の溶出には5~10 mMで用います。
生物化学的/生理学的作用
内在性の抗酸化物質であり、細胞代謝や呼吸性バーストによって生じた活性酸素種の除去において重要な役割を果たしています。GSTは、生体異物やロイコトリエン、そのほか求電子中心を有する分子とグルタチオンとの間で生じるグルタチオンチオエーテルの形成を触媒します。グルタチオンはまた、タンパク質中のシステイン残基とジスルフィド結合を形成します。これらのメカニズムのため、グルタチオンは抗がん剤の効果を低下させるという逆の作用を示す場合があります。
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G6529-5G:
G6529-BULK:
G6529-VAR:
G6529-1G:
G6529-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Lisong Ma et al.
The New phytologist, 208(2), 507-518 (2015-05-15)
Plant-invading microbes betray their presence to a plant by exposure of antigenic molecules such as small, secreted proteins called 'effectors'. In Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici (Fol) we identified a pair of effector gene candidates, AVR2-SIX5, whose expression is controlled
Shinya Tsukiji et al.
Nature chemical biology, 5(5), 341-343 (2009-03-31)
Here we describe a method for the site-selective attachment of synthetic molecules into specific 'endogenous' proteins in vivo using ligand-directed tosyl (LDT) chemistry. This approach was applied not only for chemically labeling proteins in living cells, tissues and mice but
Jamuna Risal Paudel et al.
Molecular plant-microbe interactions : MPMI, 28(5), 569-579 (2015-01-22)
One or more effectors in the labial saliva (LS) of generalist Noctuid caterpillars activate plant signaling pathways to modulate jasmonate (JA)-dependent defense responses; however, the exact mechanisms involved have yet to be elucidated. A potential candidate in this phytohormone interplay
Hongwei Jiang et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 29(6), 2281-2291 (2015-02-15)
Osteoclast differentiation and function are highly dependent on the assembly and turnover of actin filaments, but little is known about the roles of actin binding proteins in these processes. Adseverin (Ads), a member of the gelsolin superfamily of actin capping
Julien Viaud et al.
Nature communications, 5, 4080-4080 (2014-06-07)
PtdIns5P is a lipid messenger acting as a stress-response mediator in the nucleus, and known to maintain cell activation through traffic alterations upon bacterial infection. Here, we show that PtdIns5P regulates actin dynamics and invasion via recruitment and activation of
資料
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.