アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
色
white
溶解性
water: 1 mg/mL
DMF: 10 mg/mL
ethanol: 5 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C20H32N6O12S2/c21-9(19(35)36)1-3-13(27)25-11(17(33)23-5-15(29)30)7-39-40-8-12(18(34)24-6-16(31)32)26-14(28)4-2-10(22)20(37)38/h9-12H,1-8,21-22H2,(H,23,33)(H,24,34)(H,25,27)(H,26,28)(H,29,30)(H,31,32)(H,35,36)(H,37,38)
InChI Key
YPZRWBKMTBYPTK-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
警告
WGK
WGK 2
Jan Code
3542-1GM:
3542-1KG:
970616-0GM:
3542-200GM:
3542-100GM:
970616-5G:
3542-GM:
970616-50GM:
970616-50G:
3542-0GM:
970616-100GM:
3542-500GM:
3542-5GM:
970616-10GM:
試験成績書(COA)