Merck
Y0000517
L-グルタチオン、還元型
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
γ-L-グルタミル-L-システイニル-グリシン, GSH
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NCH(CO2H)CH2CH2CONHCH(CH2SH)CONHCH2CO2H
CAS番号:
分子量:
307.32
Beilstein:
1729812
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
glutathione
メーカー/製品名
EDQM
mp
192-195 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N[C@@H](CCC(=O)N[C@@H](CS)C(=O)NCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C10H17N3O6S/c11-5(10(18)19)1-2-7(14)13-6(4-20)9(17)12-3-8(15)16/h5-6,20H,1-4,11H2,(H,12,17)(H,13,14)(H,15,16)(H,18,19)/t5-,6-/m0/s1
InChI Key
RWSXRVCMGQZWBV-WDSKDSINSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
Amino Acid Sequence
γ-Glu-Cys-Gly
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
グルタチオンアガロースからのグルタチオンS-トランスフェラーゼ(GST)の溶出には5~10 mMで用います。
生物化学的/生理学的作用
内在性の抗酸化物質であり、細胞代謝や呼吸性バーストによって生じた活性酸素種の除去において重要な役割を果たしています。GSTは、生体異物やロイコトリエン、そのほか求電子中心を有する分子とグルタチオンとの間で生じるグルタチオンチオエーテルの形成を触媒します。グルタチオンはまた、タンパク質中のシステイン残基とジスルフィド結合を形成します。これらのメカニズムのため、グルタチオンは抗がん剤の効果を低下させるという逆の作用を示す場合があります。
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Dalia Gritenaite et al.
Genes & development, 28(14), 1604-1619 (2014-07-18)
A key function of the cellular DNA damage response is to facilitate the bypass of replication fork-stalling DNA lesions. Template switch reactions allow such a bypass and involve the formation of DNA joint molecules (JMs) between sister chromatids. These JMs
Karen Shahbabian et al.
Nucleic acids research, 42(13), 8692-8704 (2014-07-12)
Messenger RNA (mRNA) localization is coupled to the translational repression of transcripts during their transport. It is still unknown if this coupling depends on physical interactions between translational control and mRNA localization machineries, and how these interactions are established at
Julien Viaud et al.
Nature communications, 5, 4080-4080 (2014-06-07)
PtdIns5P is a lipid messenger acting as a stress-response mediator in the nucleus, and known to maintain cell activation through traffic alterations upon bacterial infection. Here, we show that PtdIns5P regulates actin dynamics and invasion via recruitment and activation of
Mikito Owa et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(26), 9461-9466 (2014-07-01)
Outer arm dynein (OAD) in cilia and flagella is bound to the outer doublet microtubules every 24 nm. Periodic binding of OADs at specific sites is important for efficient cilia/flagella beating; however, the molecular mechanism that specifies OAD arrangement remains
Michal Pawlak et al.
Hepatology (Baltimore, Md.), 60(5), 1593-1606 (2014-07-06)
Nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) is increasingly prevalent and strongly associated with central obesity, dyslipidemia, and insulin resistance. According to the multiple-hit model of NAFLD pathogenesis, lipid accumulation drives nonalcoholic steatohepatitis (NASH) initiation by triggering oxidative stress, lipotoxicity, and subsequent