安全性情報
I9157
Sigma-Aldrich
ヨードプラチナートスプレー試薬
別名:
Iodoplatinate Detection Spray
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352402
NACRES:
NA.26
詳細
0.15% potassium chloroplatinate and 3% potassium iodide in dilute hydrochloric acid
テクニック
thin layer chromatography (TLC): suitable
保管温度
2-8°C
詳細
Iodoplatinate spray reagent is suitable for the detection of alkaloids, sulfur amines and organic nitrogen containing compounds on Thin Layer Chromatography (TLC) plates.
アプリケーション
Iodoplatinate spray reagent has been used in the determination of radiochemical identity of N-13 Ammonia using Thin Layer Chromatography (TLC).
ピクトグラム
Health hazardCorrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1 - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Thyroid
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
I9157-VAR:
I9157PROC:
I9157-100ML:4548173949857
I9157-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The
Peter JHS
Radiochemical Syntheses: Further Radiopharmaceuticals for Positron Emission Tomography and New Strategies for Their Production, 6, 671-676 (2015)
Bioautography guided screening of selected Indian medicinal plants reveals potent antimycobacterial activity of Allium sativum extracts-implication of non-sulfur compounds in inhibition.
Rajiniraja M and Jayaraman G
Leukemia, 6, 671-676 (2014)
Extraction of plant secondary metabolites
Natural Products, Volume 2 (2006)