Merck
398365
Sigma-Aldrich
Potassium hexaiodoplatinate(IV)
99.9% trace metals basis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
K2PtI6
CAS番号:
分子量:
1034.70
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
for analytical purposes
アッセイ
99.9% trace metals basis
フォーム
powder
不純物
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
SMILES記法
[K+].[K+].I[Pt--](I)(I)(I)(I)I
InChI
1S/6HI.2K.Pt/h6*1H;;;/q;;;;;;2*+1;+4/p-6
InChI Key
BNJBUDJCJPWKRQ-UHFFFAOYSA-H
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
398365-VAR:
398365-BULK:
398365-5G:4548173993836
398365-1G:4548173993829
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)