Merck
39090
Supelco
5-(4-ジメチルアミノベンジリデン)ローダニン
for TLC derivatization, ≥98.0%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H12N2OS2
CAS番号:
分子量:
264.37
Beilstein:
189065
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116105
PubChem Substance ID:
グレード
for TLC derivatization
品質水準
アッセイ
≥98.0% (S)
≥98.0%
テクニック
thin layer chromatography (TLC): suitable
mp
285-288 °C (lit.)
溶解性
dioxane: 0.1 g/10 mL (hot)
SMILES記法
CN(C)c1ccc(cc1)\C=C2\SC(=S)NC2=O
InChI
1S/C12H12N2OS2/c1-14(2)9-5-3-8(4-6-9)7-10-11(15)13-12(16)17-10/h3-7H,1-2H3,(H,13,15,16)/b10-7+
InChI Key
JJRVRELEASDUMY-JXMROGBWSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
for the detection of Ag, Au, Cu, Hg, Pd, Pt, alkaloids, antipyrin, indican, sulfonamide, urobilinogen
その他情報
Reagent for the determination of silver, palladium and mercury ; Determination of gold; Used in the photometric determination of autoradiograms
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Reinhard Dallinger et al.
American journal of physiology. Regulatory, integrative and comparative physiology, 289(4), R1185-R1195 (2005-05-21)
Like all other animal species, terrestrial pulmonate snails require Cu as an essential trace element. On the other hand, elevated amounts of Cu can exert toxic effects on snails. The homeostatic regulation of Cu must therefore be a pivotal goal
L.E. Lichtenstein
Analytical Chemistry, 47, 465-465 (1975)
G. Jangg
Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 183, 255-255 (1961)
5 (4-dimethylaminobenzylidene) rhodanine as a reagent for the spectrophotometric determination of copper and manganese.
Ojeka, E. O., and J. F. Iyun
Global Journal of Pure and Applied Sciences, 10.4, 577-583 (2004)
G.H. Ayres et al.
Analytica Chimica Acta, 24, 241-241 (1961)