Merck
34552
Supelco
トリアファモン
PESTANAL®, analytical standard
別名:
2′-[(4,6-ジメトキシ-1,3,5-トリアジン-2-イル)カルボニル]-1,1,6′-トリフルオロ-N-メチルメタンスルホンアニリド, N-[2-[(4,6-ジメトキシ-1,3,5-トリアジン-2-イル)カルボニル]-6-フルオロフェニル]-1,1-ジフロロ-N-メチルメタンスルホンアミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H13F3N4O5S
CAS番号:
分子量:
406.34
Beilstein:
12235467
MDL番号:
UNSPSCコード:
77101502
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
おすすめ製品
メルクのNMR用オンラインプラットフォームChemisTwin®で、本製品のデジタルリファレンスマテリアルをご覧ください。このChemisTwin® でご利用いただけるデジタル版は、サンプルの同一性確認や化合物の定量(デジタル外部スタンダードを使用)でご利用いただけます。この物質のNMRスペクトルを閲覧し、マウスを数回クリックするだけでお客様のサンプルとオンラインで比較していただくことができます。詳細はこちらでご覧いただけます。無料トライアルをお試しください。
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
34552-VAR:
34552-50MG:
34552-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)