製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCOC(=O)CCN(Cc1ccccc1)SN(C)C(=O)O\N=C(\C)SC
InChI
1S/C17H25N3O4S2/c1-5-23-16(21)11-12-20(13-15-9-7-6-8-10-15)26-19(3)17(22)24-18-14(2)25-4/h6-10H,5,11-13H2,1-4H3/b18-14-
InChI Key
GMAUQNJOSOMMHI-JXAWBTAJSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- Olive oil samples by fast liquid chromatography-electrospray time-of-flight mass spectrometry (LC-TOFMS).
- Vegetables and fruit juices by LC coupled to tandem mass spectrometry (MS/MS).
おすすめ製品
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
32872-VAR:
32872-BULK:
32872-100MG:4548173333540
32872-50MG:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)