Merck
216135
Sigma-Aldrich
コバルト(II) チオシアネート
96%
別名:
イソチオシアン酸 コバルト(II)塩, チオシアン酸コバルト, ビス(チオシアン酸)コバルト(II)塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Co(SCN)2
CAS番号:
分子量:
175.10
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
for analytical purposes
品質水準
アッセイ
96%
フォーム
powder
SMILES記法
N#CS[Co]SC#N
InChI
1S/2CHNS.Co/c2*2-1-3;/h2*3H;/q;;+2/p-2
InChI Key
INDBQWVYFLTCFF-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
コバルト(II)チオシアネートは、コバルト(II)ロダン化物またはコバルトイソチオシアネートとも呼ばれ、水や有機溶剤に溶ける無機配位化合物です。他のコバルト含有物質や錯体の調製のための出発物質として使用することができます。
アプリケーション
コバルト(II)チオシアネートは、単鎖磁性配位錯体を合成するための前駆体として使用することができます。
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
216135-125G:4548173313450
216135-VAR:
216135-BULK:
216135-5G:4548173313474
216135-25G:4548173313467
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Wilson A Ameku et al.
ACS omega, 6(1), 594-605 (2021-01-19)
Cocaine (COC) is one of the most widely consumed illegal drugs around the world. Street COC is commonly adulterated with pharmaceutical compounds that mimic or intensify the COC's sensory effect. Adulteration is performed to increase the profit of criminal organizations
H Ghebeh et al.
Analytical biochemistry, 262(1), 39-44 (1998-09-15)
A colorimetric assay is described for the measurement of Pluronic F-68 in animal cell culture medium. The assay is based on the formation of a complex with cobalt thiocyanate as previously developed for the measurement of Pluronic in liver tissue.
Jamie Swiatko et al.
Journal of forensic sciences, 48(3), 581-585 (2003-05-24)
The presence of cocaine in illicit drug samples is still being determined in some laboratories using spot tests and microcrystal tests. Seventeen chemical species were tested using three different spot tests (Wagner, Marquis, and cobalt thiocyanate followed by stannous chloride
D Yang et al.
Guang pu xue yu guang pu fen xi = Guang pu, 21(4), 527-528 (2003-08-30)
In this paper, a simple experimental method for the determination of enthalpy change of coordinating color reaction has been proposed and a relation formula between absorption and temperature has been deduced. Using coordinating color reaction of cobalt(II) thiocyanate in Tween-80
H S Lee et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 21(1), 59-63 (2000-03-04)
For the simultaneous determination of berberine and palmatine from Phellodendri Cortex, Coptidis Rhizoma and pharmaceuticals, a new narrowbore HPLC method was developed with a simple and selective sample clean-up using cobalt thiocyanate reagent. Samples were sonicated with 2% hydrochloric acid
資料
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.