安全性情報
I8657
Sigma-Aldrich
インターフェロンα ラット由来
≥95%, recombinant, expressed in bacteria, lyophilized powder, suitable for cell culture
別名:
IFN-α
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
由来生物
rat
品質水準
リコンビナント
expressed in bacteria
アッセイ
≥95%
フォーム
lyophilized powder
分子量
~19 kDa
包装
pkg of 1 vial
濃度
300,000-800,000,000 units/mL
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
詳細
Interferon α is a cytokine, that belongs to type I interferon (IFNs) family. It possesses 14 genes, including 2 pseudo-genes or allelic forms that encodes for 13 proteins. It is mainly induced in response to viral infection. It is a non-leukemogenic peptide.
生物化学的/生理学的作用
抗ウイルス活性、抗増殖活性をはじめ免疫調節作用や炎症誘発性を有するサイトカインです。
抗ウイルス活性、抗増殖活性をはじめ免疫調節作用や炎症誘発性を有するサイトカインです。I 型インタ-フェロンは165~172アミノ酸の一連の類縁タンパク質であり、それぞれのサブタイプは白血球(αサブタイプ)、繊維芽細胞(βサブタイプ)、リンパ球(ω サブタイプ)、反芻動物胚(τサブタイプ)で産生されています。インタ-フェロンは標的細胞に対して抗ウイルス性、抗増殖性や免疫調節などさまざまな作用を引き起こします。
Interferon α play a key role in the inhibition of in vitro proliferation of hematopoietic progenitors. It mediates the regulation of gene expression that is responsible for development and functionality of innate and adaptive immunity. It has been used as myelosuppressive agent for myeloproliferative neoplasms (MPNs).
物理的形状
凍結乾燥品 (50mM Tris-HCl, 20mMクエン酸溶液, pH 7, 150mM塩化ナトリウム, 200μg/mLラット血清アルブミン, 125mMトレハロ-ス含有)。
アナリシスノート
生物活性は、2mMグルタチオン存在下でラット上皮様細胞(RATEC)と水疱性口内炎ウイルス(VSV)を用いた細胞変性作用の阻害試験により決定しています。約1unit/mLのインタ-フェロンで細胞変性作用の50%が抑制されます。ラットインタ-フェロンαは国際標準品が存在しないため、ユニット数はNIHによるマウスインタ-フェロンα/βの国際標準品を元に決定しています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
I8657-1VL-PW:
I8657-1VL:
I8657-BULK:
I8657-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Type I interferons (?/?) in immunity and autoimmunity
Theofilopoulos AN, et al.
Fish & Shellfish Immunology, 23(11), 307-335 (2005)
Interferon- ? therapy in bcr-abl-negative myeloproliferative neoplasms
Kiladjian JJ, et al.
Leukemia, 22(11), 1990-1990 (2008)
Jin Zhao et al.
PloS one, 8(5), e64301-e64301 (2013-06-07)
The cytokine interleukin-28B (IL-28B) has potential antiviral properties and regulatory roles in adaptive cellular immunity. A genome-wide association study identified a single nucleotide polymorphism near the IL-28B gene that strongly predicts response to hepatitis C treatment with interferon and ribavirin.
The interferon system of teleost fish
Robertsen B
Fish & Shellfish Immunology, 20(2), 172-191 (2006)
Agnieszka Rynda et al.
PloS one, 5(1), e8720-e8720 (2010-01-22)
Conventional methods to induce tolerance in humans have met with limited success. Hence, efforts to redirect tolerogen uptake using reovirus adhesin, protein sigma 1 (psigma1), may circumvent these shortcomings based upon the recent finding that when reovirus psigma1 is engineered