安全性情報
I8782
Sigma-Aldrich
インターフェロン-αA マウス由来
≥95%, recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous solution, suitable for cell culture
別名:
IFN-αA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
由来生物
mouse
品質水準
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥95%
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
20 kDa
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
colorless
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
mouse ... Ifna3(110218)
生物化学的/生理学的作用
抗ウイルス活性、抗増殖活性、免疫調節活性、炎症誘発活性を有するサイトカインです。
抗ウイルス活性、抗増殖活性、免疫調節活性、炎症誘発活性を有するサイトカインです。タイプIインタ-フェロンは、白血球 (αサブタイプ)、線維芽細胞 (βサブタイプ)、リンパ球 (ωサブタイプ) および反すう動物胚 (τサブタイプ) により産生されるアミノ酸165~172残基タンパク質の近縁のファミリ-です。インタ-フェロンは抗ウイルス作用、抗増殖作用、免疫調節作用など多くの活性を標的細胞に誘導します。
包装
バイアルあたり1x105units以上含有します。
物理的形状
PBS溶液 (0.1%BSA含有)
アナリシスノート
マウスL929細胞と脳心筋炎ウイルスを用いた細胞変性効果の阻害アッセイにて生物活性を評価しています。50%の細胞変性効果があるインタ-フェロン量を1unit/mLとします。単位の決定にはマウスインタ-フェロンαAのNIHの国際標準品を使用しています。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
I8782-BULK:
I8782-1VL:
I8782-VAR:
I8782-1VL-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Interferon standards and general abbreviations.
S Pestka
Methods in enzymology, 119, 14-23 (1986-01-01)
A convenient and rapid cytopathic effect inhibition assay for interferon.
P C Familletti et al.
Methods in enzymology, 78(Pt A), 387-394 (1981-01-01)
S Rubinstein et al.
Journal of virology, 37(2), 755-758 (1981-02-01)
A convenient assay for interferons based on reduction of cytopathic effect was developed. The number of manipulations and the lengths of the various incubation steps were reduced to a minimum. The assay is simple to perform and can be completed