安全性情報
I7267
Sigma-Aldrich
昆虫細胞用培地添加物(10倍)
liquid, sterile-filtered, BioReagent, suitable for insect cell culture
別名:
10× Insect Supplement, Insect Medium, Medium Supplement
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.75
無菌性
sterile-filtered
品質水準
製品種目
BioReagent
形状
liquid
テクニック
cell culture | insect: suitable
保管温度
2-8°C
アプリケーション
細胞の増殖と維持に用いる汎用の血清代替物です。
低タンパク質培地の調製にもご利用いただけます。多くの場合、培地用添加物を終濃度10%添加することにより、血清の濃度を50-75%まで低減することができます。タンパク質がほとんど含まれていません(150 μg/mL未満)ので、低タンパク質の無血清培地の調製にもお使いいただけます。無血清培地を調製する場合は、適当な培地に培地用添加物を最終濃度が10%となるように添加してください。培地に含まれるタンパク質の最終濃度は、基礎培地にタンパク質が含まれていればその濃度によって決定されます。通常、無血清培地での細胞増殖には順応が必要になります。細胞増殖や維持の向上のために、血清との併用をお奨めします。
その他情報
アミノ酸, 脂質, 微量元素, ビタミン, その他の増殖促進成分を含有する独自組成の混合物です。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
I7267-BULK:
I7267-PH:
I7267PROC:
I7267-VAR:
I7267-100ML:
I7267-PROC:
I7267-500ML:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Sarah Mische et al.
Molecular biology of the cell, 19(11), 4918-4929 (2008-09-19)
The dynein light intermediate chain (LIC) is a subunit unique to the cytoplasmic form of dynein, but how it contributes to dynein function is not fully understood. Previous work has established that the LIC homodimer binds directly to the dynein
Emily Tubman et al.
Cellular and molecular bioengineering, 11(1), 25-36 (2018-03-20)
The microtubule motor protein kinesin-5 is well known to establish the bipolar spindle by outward sliding of antiparallel interpolar microtubules. In yeast, kinesin-5 also facilitates chromosome alignment "congression" at the spindle equator by preferentially depolymerizing long kinetochore microtubules (kMTs). The