無菌性
sterile-filtered
形状
liquid
テクニック
cell culture | insect: suitable
構成
glucose: 10 g/L (Dextro)
L-glutamine: 0.6 g/L
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
シールズ・サングM3昆虫細胞用培地は、ショウジョウバエ細胞株、幼虫、および精巣の培養に使用されています。
ショウジョウバエ細胞株培養用に開発されました。
生物化学的/生理学的作用
昆虫組織培養培地は、特定の昆虫の血リンパの主な特性を模倣するように調製されています。これらの培地の組成に関する調査では、組成に著しい違いがあることが明らかになっています。5~20%の熱不活化ウシ胎児血清を添加した場合、シールズ・サングM3培地は、Drosophila melanogaster の初代培養細胞と樹立培養細胞の両方の迅速な増殖をサポートすることが分かっています。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3