Merck
51942C
SAFC
Hink′s TNM-FH Insect Medium
supplemented Grace′s, with 4.1 mM L-glutamine, with 3.33 g/L lactalbumin hydrolysate (LAH), with 3.33 g/L ultrafiltered yeastolate, liquid, sterile-filtered
別名:
TNM-FH昆虫培地
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.75
詳細
for research or for further manufacturing use
無菌性
sterile-filtered
形状
liquid
テクニック
cell culture | insect: suitable
構成
L-glutamine: 4.1 mM
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ヒンクのTNM-FH培地は、1970年にイラクサギンウワバ(Tricoplusi in)の細胞を培養するために開発されました。ヒンクのTNM-FH培地はグレースの処方を改変したもので、ラクトアルブミン加水分解物(LAH)と限外濾過されたイーストレートを含有します。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
51942C-500ML:
51942C-PH:
51942C-1000ML:
51942CPROC:
51942C-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Established insect cell line from the cabbage looper, Trichoplusia ni.
W F Hink
Nature, 226(5244), 466-467 (1970-05-02)
Effects of media constituents on growth of insect cells in stationary and suspension cultures.
Hink, W.F., et al.
In Vitro, 9, 371-371 (1974)