Merck
HPA001873
Sigma-Aldrich
抗ACTN4 ウサギ宿主抗体
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
別名:
抗α-アクチニン-4抗体 ウサギ宿主抗体, 抗F-アクチン架橋タンパク質抗体 ウサギ宿主抗体, 抗非筋型α-アクチニン-4抗体 ウサギ宿主抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
Human Protein Atlas Number:
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
交差性
mouse, human, rat
強化検証
RNAi knockdown
Learn more about Antibody Enhanced Validation
テクニック
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:1000-1:2500
免疫原配列
MFIVHTIEEIEGLISAHDQFKSTLPDADREREAILAIHKEAQRIAESNHIKLSGSNPYTTVTPQIINSKWEKVQQLVPKRDHALLEEQSKQQSNEHLRRQFASQANVVGPWIQTKMEEIGRISIEMNGTLE
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ACTN4(81)
関連するカテゴリー
免疫原
α-アクチニン-4のPrEST (protein epitope signature tag)抗原リコンビナントタンパク質。
アプリケーション
ウサギで産生された抗ACTN4抗体、Prestige抗体は、Human Protein Atlas(HPA)プロジェクトによって開発および検証されています。各抗体について、免疫組織染色検査によって何百もの正常組織と疾患組織に対して試験が行われます。これらの画像は、Human Protein Atlas(HPA)サイトでImage Galleryのリンクをクリックすると閲覧できます。また、この抗体は免疫蛍光法およびウェスタンブロッティングを用いて試験されます。これらのプロトコルおよびPrestige抗体とHPAに関する他の有用な情報を見るには、sigma.com/prestigeにアクセスしてください
生物化学的/生理学的作用
α アクチンフィラメント架橋タンパク質であるアクチニンはスペクトリンファミリーに属します。2つの非筋肉アイソフォームであるα-アクチニン-1とα-アクチニン-4は足細胞で発現しています。ACTN4(アクチニンα4)のC末端には、PDZ(PSD95、Dlg1、zo-1)ドメイン結合モチーフがあり、これがアクチン細胞骨格のダイナミクスにおいてmembrane-associated guanylate kinase inverted-1(MAGI-1)に結合します。クロマチンリモデリングやその他の核イベントと関連しています。ACTN4遺伝子の変異は、ネフローゼ症候群、巣状分節性糸球体硬化症(FSGS)を引き起こします。
特徴および利点
Prestige抗体® は、高度に特徴づけられ、広く検証された抗体であり、各標的の利用可能なすべての特性データにはさらなる利点があります。各標的は、このページの上部にある製品名のすぐ下にリンクされたHuman Protein Atlasポータルを介してご利用できます。Prestige抗体® の特異性と他のタンパク質に対する低い交差反応性は、抗原領域の徹底的な選択、アフィニティー精製、および厳格な選択によるものです。Prestige抗原コントロールは、対応するあらゆるPrestige抗体に対して利用可能で、リンケージセクションで見つかります。
Prestige抗体については、すべて以下の方法で試験を行います。
  • 44の正常ヒト組織と最も一般的な癌タイプの20の組織のIHC組織アレイ。
  • 364のヒト組み換えタンパク質フラグメントのタンパク質アレイ。
関連事項
対応する抗原APREST85161
物理的形状
PBS溶液 (pH 7.2, 40%グリセロ-ルおよび0.02%アジ化ナトリウム含有)。
法的情報
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
HPA001873-100UL:
HPA001873-25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sharon P Andreoli
Advances in renal replacement therapy, 11(1), 105-109 (2004-01-20)
Idiopathic focal segmental glomerulosclerosis (FSGS) is a common cause of nephrotic syndrome in pediatric and adult patients. Most children with FSGS do not respond to any form of therapy and progress to end-stage renal disease (ESRD). FSGS reoccurs in the
M J F Broderick et al.
Advances in protein chemistry, 70, 203-246 (2005-04-20)
Spectrin family proteins represent an important group of actin-bundling and membrane-anchoring proteins found in diverse structures from yeast to man. Arising from a common ancestral alpha-actinin gene through duplications and rearrangements, the family has increased to include the spectrins and
Magdalena Misiura et al.
The American journal of the medical sciences, 359(3), 147-155 (2020-01-01)
Fascin-1 and actinin-4 are involved in key processes of tumor cell adhesion, migration and metastasis. Actinin-4 plays an important role in promotion of cell proliferation, whereas fascin-1 regulates cellular motility. Its over-expression leads to the loss of cell adhesion and
Mark T Poch et al.
Toxicology and applied pharmacology, 199(3), 239-250 (2004-09-15)
A negative regulatory element (NRE1; position -794 to -774) was previously identified that mediates the downregulation of CYP1A1, including partial suppression of Ah receptor-dependent induction. The CCAAT-box binding protein, nuclear factor-Y (NF-Y), is a component of one of two protein
O Ichii et al.
Histology and histopathology, 26(10), 1243-1255 (2011-08-27)
Podocytes cover the glomerulus and their adjacent foot processes form a principal barrier called the slit diaphragm. Podocyte dysfunctions, including podocyte loss and slit diaphragm disruptions, induce chronic kidney diseases (CKD). In this study, we analyzed the correlations between podocyte