安全性情報
H8791
Sigma-Aldrich
トランスフォーミング増殖因子-β3 ヒト
HumanKine®, 95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in HEK 293 cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
別名:
TGF-β3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.77
製品名
トランスフォーミング増殖因子-β3 ヒト, TGF-β3, recombinant, expressed in HEK 293 cells, HumanKine®, suitable for cell culture
由来生物
human
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
アッセイ
≥95% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized powder
有効性
≤1.0 ng/mL EC50
品質
endotoxin tested
分子量
dimer 25 kDa (non-glycosylated)
包装
pkg of 5 μg
メーカー/製品名
HumanZyme
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
≤1 EU/μg
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... TGFB3(7043)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
TGF-β3 (トランスフォーミング増殖因子-β3)はTGF βスーパーファミリーに属します。TGFβ3遺伝子はヒト・クロモソーム14q24.3にマッピングされます。
生物化学的/生理学的作用
TGF-β3 (トランスフォーミング増殖因子-β3)は、リンパ球増殖、アポトーシス、造血および胚形成を制御して免疫恒常性を維持します。TGF-βは、細胞の増殖、分化および生存に重要な役割を果たします。TGF-β3は、軟骨形成分化を特異的に促進します。TGF-β3は、正常または形質転換した上皮細胞、リンパ細胞、線維芽細胞、および角化細胞に対する強力な増殖阻害剤です。TGF-2は、NK (ナチュラル・キラー)細胞、T-細胞、マクロファージ、単球および好中球の抗腫瘍作用を阻害します。TGF-β3は発がん初期段階では腫瘍抑制因子ですが、後期段階では上皮間葉転換を誘導し、血管新生を刺激して腫瘍促進剤として作用します。TGF-βアイソフォームは、創傷治癒と組織線維症に関与することが知られています。TGF-β3は組織再生と無傷性組織修復に不可欠です。TGFβ3遺伝子の変異は、希少先天性疾患である非症候性口蓋裂単独(NS CPO)の発現に関連します。
TGF-β3は、TGF-β1やTGF-β2と比べて天然での発現は少ないですが、mRNAが最も多量に発現しているのはニワトリ胚です。また、ヒト臍帯、ヒトおよび齧歯類由来の多様な間葉細胞、一部のヒト癌細胞にも発現しています。
物理的形状
pH 4.5の50 mM NaOAcの0.2 μmろ過溶液から凍結乾燥されています。
調製ノート
HumanKine TGF-β3は、成熟し、ジスルフィド結合し、非グリコシル化した、予測分子量が25 kDaのホモ二量体としてヒトHEK 293細胞で発現しています。
この製品は、pH 3.7の50 mM NaOAcの溶液から凍結乾燥されています。
アナリシスノート
特異的活性は、IL-4に誘発されるマウスHT-2細胞(IL-2存在下でヒツジ赤血球によって活性化されるBALB/c脾臓)の増殖の用量依存的な阻害によって測定されました。
法的情報
HumanKine is a registered trademark of Proteintech Group, Inc. and Humanzyme, Inc
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
H8791-5UG:
H8791-VAR:
H8791-BULK:
H8791-5UG-PW:
H8791-10UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Transforming growth factor β (TGF-β) and inflammation in cancer
Bierie B, et al.
Cytokine & Growth Factor Reviews, 21(1), 49?59-49?59 (2010)
TGFβ3 / SfaN1 gene variant and the risk factor of nonsyndromic cleft palate only among Indonesian patients.
Nasroen SL, et al.
Cellular and Molecular Biology, 63(2), 88-91 (2017)
Curcumin suppresses doxorubicin-induced epithelial-mesenchymal transition via the inhibition of TGF-β and PI3K/AKT signaling pathways in triple-negative breast cancer cells.
Chen WC, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 61(48), 11817-11824 (2013)
Adipose tissue fibrosis in human cancer cachexia: the role of TGFβ pathway.
Alves MJ, et al.
BMC Cancer, 17(1) (2017)
Linlin Su et al.
Experimental cell research, 316(17), 2945-2960 (2010-08-05)
The intricate interaction between protein endocytosis, transcytosis, recycling and endosome- or ubiquitin-mediated protein degradation determines the junction integrity in epithelial cells including Sertoli cells at the blood-testis barrier (BTB). Studies have shown that androgens and cytokines (e.g., TGF-β3) that are