安全性情報
H8666
Sigma-Aldrich
トランスフォーミング増殖因子-β2 ヒト
≥95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in HEK 293 cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
別名:
TGF-β2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.77
製品名
トランスフォーミング増殖因子-β2 ヒト, TGF-β2, recombinant, expressed in HEK 293 cells, HumanKine®, suitable for cell culture
由来生物
human
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
アッセイ
≥95% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized powder
有効性
≤0.5 ng/mL EC50
品質
endotoxin tested
分子量
dimer 25 kDa (non-glycosylated)
包装
pkg of 5 μg
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
≤1 EU/μg
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... TGFB2(7042)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
形質転換増殖因子-β2(TGF-β2)はTGF-βスーパーファミリーに属しています。3種のアイソフォーム(TGF-β1、TGF-β2、TGF-β3)は、すべて同様の構造および機能を共有することが知られています。TGFB2遺伝子はヒト染色体1q41にマッピングされ、細胞外マトリックスに局在しています。活性型のTGF-β前駆体は、タンパク質分解的切断時に生成されます。TGF-β1とTGF-β2には70%のアミノ酸配列同一性があります。
生物化学的/生理学的作用
TGF-β2は、リンパ球増殖、アポトーシス、造血、および胚形成のバランスをとることにより、免疫恒常性にとって重要です。TGF-β2は、細胞の増殖、分化、および生存に不可欠です。TGF-β2は、正常および形質転換した上皮細胞、リンパ細胞、線維芽細胞、角化細胞に対する強力な増殖阻害剤です。TGF-βは、腫瘍の発生、進行、および転移のプロセスと関係しています。TGF-β2は発がん初期段階では腫瘍抑制因子ですが、後期段階では上皮間葉転換を誘導し、血管新生を刺激する腫瘍促進剤として作用します。TGF-β2は、NK(ナチュラル・キラー)細胞、T-細胞、マクロファージ、単球および好中球の抗腫瘍作用を阻害します。TGF-βは炎症および創傷治癒にも関連しています。TGF-β遺伝子は、神経膠腫(グリオーマ)腫瘍のみならず、結腸癌、胃癌、および子宮頸部病変でも過剰発現しています。
形質転換成長因子-β2(TGF-β2)は、TGF-β1と同様に、多くの細胞タイプによって産生されており、哺乳動物の血小板中が最も高濃度であると報告されています。
調製ノート
HumanKine TGF-β2は、ヒトHEK293細胞で発現され、予測分子量約25 kDaのジスルフィド結合を有する成熟非グリコシル化ホモ二量体です。
アナリシスノート
特異的活性は、IL-4に誘発されるマウスHT-2(IL-2存在下でヒツジ赤血球によって活性化されるBALB/c脾臓)の増殖の用量依存的な阻害によって測定されました。
法的情報
HumanKine is a registered trademark of Proteintech Group, Inc. and Humanzyme, Inc
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
H8666-BULK:
H8666-5UG-PW:
H8666-VAR:
H8666-10UG:
H8666-5UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
TGF-β2?Induced Matrix Modification and Cell Transdifferentiation in the Human Lens Capsular Bag
Wormstone IM, et al.
Investigative Ophthalmology & Visual Science, 43, 2301-2308 (2002)
Curcumin suppresses doxorubicin-induced epithelial?mesenchymal transition via the inhibition of TGF-β and PI3K/AKT signaling pathways in triple-negative breast cancer cells.
Chen WC, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 61.48, 11817-11824 (2013)
Sunder Sims-Lucas et al.
Differentiation; research in biological diversity, 79(4-5), 272-284 (2010-02-19)
Many members of the transforming growth factor-beta (TGF-beta) superfamily have been shown to be important regulators of metanephric development. In this study, we characterized the effect of TGF-beta2 on metanephric development. Rat and mouse metanephroi cultured in the presence of
Loss-of-function mutations in TGFB2 cause a syndromic presentation of thoracic aortic aneurysm
Lindsay ME, et al.
Nature Genetics, 44(8), 922?927-922?927 (2012)
Transforming growth factor beta (TGF-β) and inflammation in cancer.
Bierie B, et al.
Cytokine & Growth Factor Reviews, 21(1):, 49-59 (2010)