分子量
antigen ~35 kDa
化学種の反応性
human
濃度
~1.5 mg/mL
テクニック
western blot: 0.5-1 μg/mL using acid-extracted fraction of HL60 cells.
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
dimethylation (Lys26)
遺伝子情報
human ... HIST1H1E(3008)
特異性
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
IXO14237:
H8289-200UL:
H8289-VAR:
H8289-25UL:
H8289-BULK:
試験成績書(COA)