クローン
monoclonal
フォーム
liquid
交差性
mouse, rat, human
濃度
1.5 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PLIN1(5346)
詳細
The protein encoded by this gene coats lipid storage droplets in adipocytes, thereby protecting them until they can be broken down by hormone-sensitive lipase. The encoded protein is the major cAMP-dependent protein kinase substrate in adipocytes and, when unphosphorylated, may play a role in the inhibition of lipolysis. Alternatively spliced transcript variants varying in the 5' UTR, but encoding the same protein, have been found for this gene. [provided by RefSeq, Feb 2009]
免疫原
A synthesized peptide derived from human Perilipin A
物理的形状
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5701561-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
SAB5701561-100UL | 4065267671352 |