Merck
すべての画像(6)
主要文書
安全性情報
ABE543
Sigma-Aldrich
抗PRDM16抗体
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
PR domain zinc finger protein 16, PR domain-containing protein 16, Transcription factor MEL1, MDS1/EVI1-like gene 1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
human
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
horse (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), nonhuman primates (based on 100% sequence homology), guinea pig (based on 100% sequence homology)
テクニック
immunohistochemistry: suitable ((Paraffin))
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PRDM16(63976)
詳細
抗PRDM16抗体(カタログ番号:ABE543)は、PRドメインジンクフィンガープロテイン16(PRDM16)を検出するウサギポリクローナル抗体であり、免疫組織染色(パラフィン)、免疫沈降およびウェスタンブロッティングでの使用がテストされています。
Purified rabbit polyclonal antibody in buffer containing 0.1 M Tris-Glycine (pH 7.4), 150 mM NaCl with 0.05% sodium azide
Target molecular weight ~140 kDa observed; 140.25 kDa calculated. Uncharacterized bands may be observed in some lysate(s).
免疫原
ヒトPRDM16に相当するKLHコンジュゲート直鎖ペプチド
アプリケーション
このウサギポリクローナル抗体、抗PRDM16抗体を用いたPRDM16の検出は、ウェスタンブロッティング、IP、IHCでの使用が検証されています。
免疫沈降:10 µg使用、500 µgのK562核抽出物中のPRDM16を免疫沈降させました。
免疫組織染色:希釈倍率1:500で使用、ヒト腎臓組織のPRDM16を検出できます。
研究カテゴリー
エピジェネティクス・核内機能分子
研究サブカテゴリー
クロマチン生物学
品質
LNCaP核抽出物のウェスタンブロットで評価されています。
ウェスタンブロッティング:2 µg/mLで使用、10 µgのLNCaP核抽出物中のPRDM16を検出できます。
ターゲットの説明
約140 kDa、実測4種類のアイソフォームが存在することが知られています。このタンパク質は、150 kDa、135 kDa、100 kDaとして認められています(EMD Millipore カタログ番号:ABD130)。一部の細胞ライセートに特性評価されていないバンドが認められる場合があります。
物理的形状
0.1 M Tris-グリシン(pH 7.4)、150 mM NaCl、0.05%アジ化ナトリウムを含むバッファー中の精製ウサギ血清
アフィニティ精製
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
ABE543:
試験成績書(COA)