Merck
P1873
Sigma-Aldrich
抗ペリリピンA/B ウサギ宿主抗体
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
Anti-FPLD4, Anti-PERI, Anti-PLIN
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~62 kDa (also band at 46 kDa)
化学種の反応性
mouse
テクニック
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using differentiated mouse NIH3T3-L1 cells
western blot (chemiluminescent): 2.5-5 μg/mL using whole extract of differentiated mouse NIH3T3-L1 cells
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PLIN(5346)
mouse ... Plin(103968)
rat ... Plin(25629)
詳細
ペリリピンは、白色脂肪細胞および褐色脂肪細胞中にある細胞内中性脂質貯蔵滴の表面タンパク質です、ペリリピンは、副腎皮質や卵巣のステロイド産生細胞、および精巣ライディッヒ細胞中の比較的少量の、コレステロールエステルを含む小サイズのコーティング脂肪滴の表面にも見られます。
特異性
ウサギポリクローナル抗ペリリピンA/B抗体は、イムノブロッティング(46 kDaと約62 kDa)および間接免疫蛍光によりマウスペリリピンA/Bを認識します。イムノブロッティングによるペリリピンAおよびBのバンドの検出は免疫化ペプチドにより特異的に阻害されます。
免疫原
マウスおよびラットペリリピンA/Bのアミノ酸残基6-17に相当する合成ペプチド(C末端システイン付加)のKLH結合体。相当するヒトの配列は、2アミノ酸残基異なっています。
アプリケーション
ウサギで産生された抗ペリリピンA/B抗体は、イムノブロッティングおよび免疫蛍光染色に用いられています。
ウサギポリクローナル抗ペリリピンA/B抗体は、免疫細胞化学法や免疫組織化学(IHC)法による検出や定量のためにペリリピンA/Bを標識するのに使用されます。脂肪細胞中のトリアシルグリセロール貯蔵の制御におけるペリリピンA/Bの存在と役割を特定するためのプローブとして使用されます。
生物化学的/生理学的作用
ペリリピンは、おそらくトリアシルグルセロールを加水分解から保護することで基礎脂肪分解を抑えて脂肪細胞のトリアシルグルセロール貯蔵を調節するプロセスに関与するゲートキーパータンパク質です。また、ペリリピンは、cAMP依存性タンパク質キナーゼ(PKA)により促進されるホルモン感受性リパーゼ(HSL)および非ホルモン感受性リパーゼによる脂肪分解を増強します。ペリリピンノックアウトマウスでは、脂肪組織重量が少なく、食餌誘発肥満抵抗性が低下します。このようなマウスの脂質貯蔵滴は、PKAによるリン酸化を受けない脂肪細胞分化関連タンパク質(ADRP、アジポフィリン)で被覆されています。
物理的形状
0.01M PBS溶液 (pH 7.4, 15mMアジ化ナトリウム含有)。
免責事項
弊社のカタログまたはその他の製品添付文書に明記されていない限り、弊社の製品は研究専用であり、未承認の商業的用途、体外診断用、生体外・生体内の治療用、あらゆる種類の消費またはヒトや動物への適用を含めるがこれらには制限されないその他のいかなる目的にも使用されるものではありません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
P1873-BULK:
P1873-VAR:
P1873-200UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Danielle R Rux et al.
Developmental cell, 39(6), 653-666 (2016-12-13)
Posterior Hox genes (Hox9-13) are critical for patterning the limb skeleton along the proximodistal axis during embryonic development. Here we show that Hox11 paralogous genes, which developmentally pattern the zeugopod (radius/ulna and tibia/fibula), remain regionally expressed in the adult skeleton. Using
Joshua D Currie et al.
Biology open, 8(7) (2019-07-07)
The heterogeneous properties of dermal cell populations have been posited to contribute toward fibrotic, imperfect wound healing in mammals. Here we characterize an adult population of dermal fibroblasts that maintain an active Prrx1 enhancer which originally marked mesenchymal limb progenitors.
Proteomic analysis of murine testes lipid droplets
Wang W, et al.
Scientific reports, 5, 12070-12070 (2015)
Thomas V Lakeland et al.
American journal of physiology. Endocrinology and metabolism, 306(12), E1367-E1377 (2014-04-25)
Impaired coupling of adipose tissue expansion and vascularization is proposed to lead to adipocyte hypoxia and inflammation, which in turn contributes to systemic metabolic derangements. Pigment epithelium-derived factor (PEDF) is a powerful antiangiogenic factor that is secreted by adipocytes, elevated
The perilipin family of lipid droplet proteins: Gatekeepers of intracellular lipolysis
Sztalryd C and Brasaemle DL
Biochimica et Biophysica Acta - Molecular and Cell Biology of Lipids, 1862(10), 1221-1232 (2017)