SAB4200452
Anti-ADFP / PLIN2 antibody, Mouse monoclonal
clone ADFP-5, purified from hybridoma cell culture
別名:
Adipophilin, Plin2 Antibody, Plin2 Antibody - Monoclonal Anti-ADFP / PLIN2 antibody produced in mouse, Anti-ADRP, Anti-Perilipin 2, Monoclonal Anti-ADFP / PLIN2 antibody produced in mouse
About This Item
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified from hybridoma cell culture
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
ADFP-5, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~48 kDa
交差性
human
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using human HepG2 or SH-SY5Y cells
western blot: 2-4 μg/mL using whole extracts of HEK-293T cells overexpressing human ADFP
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PLIN2(123)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
保管および安定性
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB4200452-200UL:
SAB4200452-VAR:
SAB4200452-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)