Merck
Z404217
IKA® MS minishaker test tube inserts
pack of 1 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103811
NACRES:
NB.73
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
IKA L001850
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
  • for inserting into MS 3 universal attachment (Z676128)
  • for 6 test tubes, diam 12 mm
法的情報
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z404217-1EA4061826729670