Merck
Z404225
IKA® MS minishaker test tube inserts
MS 1.31 test tube insert, for 14 test tubes, diam. 10 mm, 1/cs
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103811
NACRES:
NB.73
包装
case of 1
pack of 1
メーカー/製品名
IKA L001840
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • for inserting into MS 3 universal attachment (Z676128)
  • for 14 test tubes, diam 10 mm
法的情報
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)