Merck
Z654795
IKA® VORTEX 3 attachments
VG 3.3 universal attachment, 150 mm, with rubber insert (continuous / touch operation), 1/cs
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103814
NACRES:
NB.73
包装
case of 1
pack of 1
メーカー/製品名
IKA 3342400
直径
150 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
IKA VG 3.3 Universal attachment, round, 150mm with rubber insert forcontinuous / touch operation. For use with IKA Vortex 2 and 3 shakers.
法的情報
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z654795-1EA4061832774213