Merck
Z676098
IKA® MS 3ミニシェーカー、マイクロリットル用プレートアタッチメント
MS 3.4 microtiter attachment, 1/cs
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103811
NACRES:
NB.73
無菌性
non-sterile
包装
pack of 1
メーカー/製品名
IKA 0003426400
none
詳細
Microtiter attachment for holding 1 microtiter plate for use with IKA Twister and MS 3 stirrers.
法的情報
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)