Merck
Z258458
Sigma-Aldrich
Head set for Vortex-Genie® 2
Large sample
別名:
Head Set for Vortex, Vortex Adapter, Vortex-Genie Head Set
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103814
NACRES:
NB.73
メーカー/製品名
Scientific Industries
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For continuous vortexing of beakers, flasks, and tubes. Includes a recessed platform, elastic flask harness, and an assortment of tube inserts (accepts 10 to 37mm diam. tubes).
法的情報
Vortex-Genie is a registered trademark of Scientific Industries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)