Merck
V0756
Sigma-Aldrich
Vortex adapter for microcentrifuge tubes
capacity, 20 tubes
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121702
eCl@ss:
32119210
NACRES:
NB.73
特徴
capacity 20 tubes
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Bel-Art H37080-0020
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For use with any vortex mixer equipped with a rubber pad or test tube cup. The device holds 1.5 mL tubes in a disk mounted on a shaft. A sliding plate holds down the tube caps when in use. Provides rapid and complete mixing of many samples at once.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)