Merck
GE17-0468-01
Agarose IEF
Cytiva 17-0468-01, pack of 10 g
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105323
NACRES:
NA.25
フォーム
solid
特徴
wetted part: no
包装
pack of 10 g
メーカー/製品名
Cytiva 17-0468-01
保管条件
dry at room temperature
White
詳細
DNA/RNA techniques
Agarose with low electroendosmosis (EEO) is recommended for most DNA/RNA applications. If separated nucleic acids are to be used as substrates for enzymes (e.g., ligase and restriction endonucleases), a special highly purified agarose such as Agarose NA should be used. For preparative work, an agarose with low gelling temperature should be used. Agarose Prep has both low melting and gelling points
アナリシスノート
この製品の分析証明書は、www.cytiva.com.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1