Merck
M9785
Millipore
Ultrafree-MC microcentrifuge filters
working volume 500 μL, Durapore PVDF membrane, pore size 0.65 μm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103900
NACRES:
NB.24
物質
Durapore PVDF membrane
polypropylene housing
無菌性
non-sterile
メーカー/製品名
Millipore UFC30DV00
パラメーター
12,000 × g max. RCF
有効容積
500 μL
ポアサイズ
0.65 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Units consist of microcentrifuge tube with hinged cap and filter insert. The Ultrafree centrifugal filter units are are well suited for the removal of particles & precipitates from aqueous & some solvent-based samples.
適合性
Use in any standard fixed-angle microcentrifuge rotor.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)