戻る
Ultrafree-MC microcentrifuge filters
Products
製品区分
centrifugal filters (1)
ブランド
Millipore (1)
メーカー
ハウジング材
メンブレン材
孔径(µm)
無菌性
製品の絞り込み
Showing 1-1 of 1
比較する
製品番号
詳細
価格
M9785
Ultrafree-MC microcentrifuge filters,
working volume 500 μL, Durapore PVDF membrane, pore size 0.65 μm