Merck
G9130
Sigma-Aldrich
D-グルコン酸マグネシウム 水和物
≥98% (HPLC)
別名:
D-グルコン酸 ヘミマグネシウム塩, D-グルコン酸 マグネシウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H22MgO14 · xH2O
CAS番号:
分子量:
414.60 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
テクニック
HPLC: suitable
SMILES記法
O.OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)O[Mg]OC(=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/2C6H12O7.Mg.H2O/c2*7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;;/h2*2-5,7-11H,1H2,(H,12,13);;1H2/q;;+2;/p-2/t2*2-,3-,4+,5-;;/m11../s1
InChI Key
IAKLPCRFBAZVRW-XRDLMGPZSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
グルコン酸はグルコースの酸化から生成し、果物、蜂蜜、ワインに天然に含まれます。食品添加物として使用する場合、酸性度の調節に役立ちます。強力なキレート剤で、カルシウム、鉄、アルミニウム、銅、およびその他重金属の陰イオンをキレートします。
その他情報
お客様の研究に適したメルクの広範な二糖類を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
212.0 °F - closed cup
引火点(℃)
100.00 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G9130-1KG:
G9130-BULK:
G9130-100G:
G9130-VAR:
G9130-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Abdelali Daddaoua et al.
PloS one, 7(7), e39390-e39390 (2012-07-31)
Homologs of the transcriptional regulator PtxS are omnipresent in Pseudomonas, whereas PtxR homologues are exclusively found in human pathogenic Pseudomonas species. In all Pseudomonas sp., PtxS with 2-ketogluconate is the regulator of the gluconate degradation pathway and controls expression from
Ze-Ping Hu et al.
Journal of proteome research, 11(12), 5903-5913 (2012-10-20)
Identification of molecular mechanisms underlying early stage Alzheimer's disease (AD) is important for the development of new therapies against and diagnosis of AD. In this study, nontargeted metabonomics of TASTPM transgenic AD mice was performed. The metabolic profiles of both
Luca Rolle et al.
Analytica chimica acta, 732, 105-113 (2012-06-13)
In the oenological sector, the withering process is of particular importance in the production of dry and sweet dessert wines due to the total or partial use of overripe and/or dehydrated grapes. This complex process leads to several changes in
Anja Troge et al.
International journal of medical microbiology : IJMM, 302(7-8), 304-314 (2012-11-08)
The flagellum of the probiotic Escherichia coli strain Nissle 1917 (EcN) is not just responsible for motility, but also for EcN's ability to induce the production of human β-defensin 2. Here, we report a third function of this EcN organell.
Maria Meyer et al.
Applied microbiology and biotechnology, 97(8), 3457-3466 (2012-07-14)
The acetic acid bacterium Gluconobacter oxydans incompletely oxidizes carbon sources as a natural part of its metabolism, and this feature has been exploited for many biotechnological applications. The most important enzymes used to harness the biocatalytic oxidative capacity of G.