Merck
S2054
Sigma-Aldrich
Sodium gluconate
meets USP testing specifications
別名:
D-グルコン酸 ナトリウム塩, 2,3,4,5,6-ペンタヒドロキシカプロン酸 ナトリウム塩, D-グルコナート ナトリウム塩, D-グルコン酸ナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H11NaO7
CAS番号:
分子量:
218.14
Beilstein:
3919651
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
由来生物
microbial
品質水準
認証
USP/NF
meets USP testing specifications
フォーム
solid
beige
有効pH範囲
6.5 - 7.5
mp
170-175  °C
溶解性
590 g/L at 25 °C
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H12O7.Na/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;/h2-5,7-11H,1H2,(H,12,13);/q;+1/p-1/t2-,3-,4+,5-;/m1./s1
InChI Key
UPMFZISCCZSDND-JJKGCWMISA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
グルコン酸ナトリウムは、Xenopus laevis (アフリカツメガエル)の卵母細胞における2電極電圧クランプ(TEVC)記録法において記録バッファーの成分として使用されてきました。またナトリウムのコントロール(標準物質)としても使用されてきました。
生物化学的/生理学的作用
グルコン酸ナトリウムの摂取は、腸内酪酸の産生を刺激することが知られています。食品、医薬品、紙、および繊維工業において広く使用されています。キレート剤として機能します。グルコン酸ナトリウムは、瓶洗浄剤において界面活性剤の役割を果たします。
その他情報
お客様の研究に適したメルクの広範な単糖類を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
S2054-VAR:
S2054-BULK:
S2054-500G:
S2054-100G:
S2054-CH:
S2054-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Gluconic acid: Properties, applications and microbial production.
Ramachandran S, et al.
Food Technology and Biotechnology, 44(2) (2006)
Influence of nitrate and nitrite on thyroid hormone responsive and stress-associated gene expression in cultured Rana catesbeiana tadpole tail fin tissue
Hinther A, et al.
Frontiers in Genetics, 3, 51-51 (2012)
Dietary sodium gluconate protects rats from large bowel cancer by stimulating butyrate production
Kameue C, et al.
The Journal of Nutrition, 134(4), 940-944 (2004)
Two-electrode voltage-clamp recordings in Xenopus laevis oocytes: reconstitution of abscisic acid activation of SLAC1 anion channel via PYL9 ABA receptor
Wang C, et al.
Bio-protocol, 7(2) (2017)
Elena von Molitor et al.
Cell calcium, 87, 102164-102164 (2020-02-06)
Bridging the gap between two-dimensional cell cultures and complex in vivo tissues, three-dimensional cell culture models are of increasing interest in the fields of cell biology and pharmacology. However, present challenges hamper live cell imaging of three-dimensional cell cultures. These