567565
Sodium Stibogluconate
A pentavalent antimony compound that irreversibly inhibits protein tyrosine phosphatase (PTPase) activity, including Src homology PTPase-1 (SHP-1) (99% inhibition at ~11 µM) by forming a stable complex.
別名:
Sodium Stibogluconate, SSG, Antimony Sodium Gluconate, NaSbv, PTP Inhibitor XXIV, SHP1 Inhibitor IV
アッセイ
≥90% dry basis (≥30% Sb content, titration)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
desiccated
protect from light
色
white
溶解性
water: 1 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
InChI
1S/2C6H10O7.3Na.9H2O.3O.2Sb/c2*7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;;;;;;;;;;;;;;;;;/h2*2-5,7-8,10H,1H2,(H,12,13);;;;9*1H2;;;;;/q2*-2;3*+1;;;;;;;;;;;;;2*+2/p-2/t2*2-,3-,4+,5-;;;;;;;;;;;;;;;;;/m11................./s1
InChI Key
CUEDNFKBTFCOSV-UZVLBLASSA-L
詳細
生物化学的/生理学的作用
PTPase activity, including Src homology PTPase-1 (SHP-1)
包装
警告
調製ノート
再構成
その他情報
Pathak, M.K. and Yi, T. 2001. J. Immunol.167, 3391.
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
567565-1GM:
567565-GM:
試験成績書(COA)