Merck
UDGHL-RO
Roche
ウラシル-DNAグリコシラーゼ、熱に不安定
recombinant from marine bacterium BMTU 3346
別名:
PCR, UDG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
Enzyme Commission number:
UNSPSCコード:
41106300
由来生物
bacterial (marine bacterium BMTU 3346)
品質水準
リコンビナント
expressed in E. coli
フォーム
solution
包装
pkg of 100 U (11775367001)
pkg of 500 U (11775375001)
メーカー/製品名
Roche
濃度
1000 U/mL
テクニック
activity assay: suitable
colorless
最適pH
8.3-8.9
溶解性
water: soluble
適合性
suitable for enzyme test
アプリケーション
life science and biopharma
その他の活性
DNA decontamination:, present ( >= 10 e5 copies )
RNases with MS- II- RNA ≤10 units, none detected
Unspec.nucleases w. lambda-DNA 20 units, none detected
Unspec.nucleases w.M13mp9ss-DNA ≤20 units, none detected
Unspec.nucleases w.pBR 322-DNA ≤20 units, none detected
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
詳細
熱に不安定なウラシルDNAグリコシラーゼは、海洋細菌BMTU 3346に見られる同等の名前の酵素を含んでいます。大腸菌由来のUNGと同様に、一本鎖または二本鎖DNAのウラシルグリコシド結合を加水分解し、ウラシルを切除し、アルカリ感受性を持つ脱塩基部位をDNAに作成します。これらの脱塩基部位は、エンドヌクレアーゼ、熱、またはアルカリ処理によって加水分解できます。DNAの調製方法に応じてウラシル-DNAグリコシラーゼを使用し、一般的、部位特異的、または鎖特異的にU-DNAを開裂できます。この酵素は熱安定性が低いため、容易に不活性化できます。
酵素の特性
BMTU 3346酵素は、対応する大腸菌由来の酵素(+95°Cで10分)より早く(+95°Cで2分)不活性化されます。また、大腸菌由来のUNGは部分的に活性のままとなり、dUを含むPCR生成物の分解を引き起こすことも報告されています。対照的に、+2~+8°Cの温度で少なくとも数時間の培養時間内に、熱に不安定なUNGがdU-PCR生成物を分解することはありません。したがって、増幅直後にPCR生成物を凍結したり、反応混合物を-70°Cに保持したりする必要はありません。
特異性
  • ウラシルDNAグリコシラーゼは、一本鎖および二本鎖DNAのU-DNA部位でウラシル-グリコシド結合を加水分解してウラシルを切除し、アルカリ感受性を持つ脱塩基部位をDNAに作成します。
  • この酵素は、一本鎖DNAと二本鎖DNAの両方で活性を持ちます。
  • ウラシルDNAグリコシラーゼは、RNAおよびネイティブのウラシルフリーDNAに対して不活性です。
  • ウラシルDNAグリコシラーゼには金属イオン要件がないため、EDTA存在下で完全な活性を持ちます。
熱失活:95°Cで2分間
アプリケーション
ウラシル-DNAグリコシラーゼは、デオキシウリジル酸残基が組み込まれた部位でDNAを切断するのに使用できます。ウラシル-DNAグリコシラーゼは熱に不安定であるため、この酵素の主な用途はPCRにおける持ち越し汚染を防止することです。大腸菌由来の酵素とは対照的に、UNGのこの調製を使用すると、増幅直後にPCR生成物を凍結したり、反応混合物を+70°Cに保持したりする必要はありません。
重要な注意
:リアルタイムPCRなどの高感度技法には、この用途に最適化されたLightCycler® Uracil-DNAグリコシラーゼをお勧めします。
特徴および利点
  • PCRでの持ち越し汚染の防止
  • 部位特異的突然変異誘発手順の効率化
  • オリゴヌクレオチドプローブの標識付け
  • 酵素の熱安定性が低いため、対応する大腸菌由来の酵素より速く不活性化します。
  • +2~+8°Cの温度で少なくとも数時間の培養時間内に、dU-PCR生成物が分解されることはありません。
内容
酵素は、貯蔵緩衝液に入った1 U/μlの溶液として供給されます。
品質
機能試験:テンプレートを含む約105 dUを増幅反応の前に追加して持ち越し防止活性を分析します。UNG処理後は増幅生成物を検出できませんでした。
現在の品質管理手順によれば、酵素には汚染エキソヌクレアーゼやエンドヌクレアーゼが含まれず、RNase活性もありません。
単位の定義
1ユニットは、精製された一本鎖ウラシル含有DNA(大腸菌CJ236 dut-ung-で増殖したバクテリオファージM13)1 μgを+37°C、60分で完全に分解するのに必要なウラシルDNAグリコシラーゼの量として定義されます。
1リンダールユニットは、+37°C、1分間で1 molのウラシルを放出するのに必要な酵素の量として定義されます。1リンダールユニットは、弊社のユニットの定義では520,000ユニットに相当します。
体積活性:1 U/μl
その他情報
実験室での一般的用途向け
法的情報
LightCycler is a registered trademark of Roche
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Julian W Tang et al.
Journal of medical virology, 82(11), 1911-1916 (2010-09-28)
Viral loads of herpes simplex virus (HSV) are not monitored usually for the effective clinical management of HSV-related diseases. However, recently, there has been more interest about the typical HSV levels in clinical specimens, and how such data may improve
資料
DNA damage & repair mechanism is vital for maintaining DNA integrity. Damage to cellular DNA is involved in mutagenesis, the development of cancer among others.
DNA damage and repair mechanism is vital for maintaining DNA integrity. Damage to cellular DNA is involved in mutagenesis, the development of cancer among others.