安全性情報
8.17054
SAFC
Sodium gluconate
E 576
医薬品製造
別名:
Sodium gluconate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H11NaO7
CAS番号:
分子量:
218.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
E番号:
E576
EC Index Number:
208-407-7
品質水準
フォーム
powder
自己発火温度
>200 °C
有効性
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7.0-8.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
170-175 °C
溶解性
590 g/L
アプリケーション
pharma/biopharma processes
保管温度
15-25°C
SMILES記法
[Na+].[O-]C(=O)C(O)C(O)C(O)C(O)CO
InChI
1S/C6H12O7.Na/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;/h2-5,7-11H,1H2,(H,12,13);/q;+1/p-1
InChI Key
UPMFZISCCZSDND-UHFFFAOYSA-M
関連するカテゴリー
アプリケーション
Sodium gluconate is typically used as buffering and chelating agent. Sodium gluconate E 576 is suitable for use in pharmaceutical processes and as food additive.
免責事項
The substance 8.17054 has no REACH registration because the only supported use is the use in medicinal products for human or veterinary use or in food or feedingstuffs according to article 2 of the REACH Regulation (EC) No 1907/2006.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
8170540000:
8170545003:
8170545000:
8170545000BWT:
8170549050:
8170549999:
8170549050BWT:
試験成績書(COA)