64188
D-グルコン酸 ナトリウム塩
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
別名:
2,3,4,5,6-ペンタヒドロキシカプロン酸 ナトリウム塩, D-グルコナート ナトリウム塩, D-グルコン酸ナトリウム
About This Item
おすすめの製品
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
[Na+].OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H12O7.Na/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;/h2-5,7-11H,1H2,(H,12,13);/q;+1/p-1/t2-,3-,4+,5-;/m1./s1
InChI Key
UPMFZISCCZSDND-JJKGCWMISA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
WGK
WGK 1
Jan Code
64188-VAR:
64188-100MG:
64188-10G:
64188-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック