Merck
S4140
Sigma-Aldrich
D-サッカリン酸 カリウム塩
≥98% (GC)
別名:
グリコサッカロ酸, グルカル酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H9KO8
CAS番号:
分子量:
248.23
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
品質水準
アッセイ
≥98% (GC)
フォーム
powder
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
white to off-white
mp
188  °C ((370 °F ))
溶解性
soluble, clear to very slightly hazy, colorless to faintly yellow
保管温度
room temp
SMILES記法
[K+].O[C@H]([C@@H](O)[C@@H](O)C([O-])=O)[C@H](O)C(O)=O
InChI
1S/C6H10O8.K/c7-1(3(9)5(11)12)2(8)4(10)6(13)14;/h1-4,7-10H,(H,11,12)(H,13,14);/q;+1/p-1/t1-,2-,3-,4+;/m1./s1
InChI Key
UBYZGUWQNIEQMH-IAMDKXPVSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
D-サッカリン酸カリウム塩は、植物や動物に存在します。硝酸によるグルコースの化学酸化によって生成されます。D-サッカリン酸はコレステロールを低下させ、化学療法特性を持っています。また、抗変異原性活性も持っています。
その他情報
お客様の研究に適したメルクの広範な単糖類を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
S4140-25G:
S4140-10G:
S4140-VAR:
S4140-BULK:
S4140-100G:
S4140-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Essential Oil Safety - E-Book: A Guide for Health Care Professionals (2013)
Production of glucaric acid from a synthetic pathway in recombinant Escherichia coli
Moon TS, et al.
Applied and Environmental Microbiology, 75(3), 589-595 (2009)
N Yoshimi et al.
International journal of oncology, 16(1), 43-48 (1999-12-22)
While calcium D-glucarate was shown to inhibit chemical carcinogenesis in various animal models, the effect of potassium hydrogen D-glucarate has not been extensively investigated. In the present study, potassium hydrogen D-glucarate markedly inhibited azoxymethane (AOM)-induced colon carcinogenesis in male F344