Merck
21236
Sigma-Aldrich
D-サッカリン酸カルシウム 四水和物
98.5-102% (KT)
別名:
D-グルカル酸 カルシウム塩, D-グルカル酸カルシウム, D-サッカリン酸 カルシウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H8CaO8 · 4H2O
CAS番号:
分子量:
320.26
Beilstein:
3821334
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
由来生物
synthetic
品質水準
アッセイ
98.5-102% (KT)
フォーム
powder
光学活性
[α]20/D +20.5±2°, c = 6% in 5 M HCl
white
保管温度
room temp
SMILES記法
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)O[Ca]OC(=O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H10O8.Ca.4H2O/c7-1(3(9)5(11)12)2(8)4(10)6(13)14;;;;;/h1-4,7-10H,(H,11,12)(H,13,14);;4*1H2/q;+2;;;;/p-2/t1-,2-,3-,4+;;;;;/m0...../s1
InChI Key
ZQWFSIZRQANUDA-WQMSYZFBSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
D-サッカラート(D-グルカル酸)は、ペルオキシ亜硝酸による損傷レベルでのその潜在的な抗がん特性および抗酸化特性を調べるために使用されます。
生物化学的/生理学的作用
グルカル酸カルシウムは、多数の果物(リンゴ、柑橘類)やアブラナ科の野菜の構成要素です。一部のホルモン依存性の乳がん、前立腺がん、および大腸がんにおいて上昇する第2相酵素であるβ-グルクロニダーゼを阻害します。
その他情報
お客様の研究に適したメルクの広範な二糖類を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
21236-BULK:
21236-100G:
21236-VAR:
21236-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)