Merck
S0375
Sigma-Aldrich
D-サッカリン酸 1,4-ラクトン 一水和物
≥98.0% (HPLC)
別名:
D-グルカル酸-1,4-ラクトン, D-サッカロラクトン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H8O7 · H2O
CAS番号:
分子量:
210.14
Beilstein:
85594
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
フォーム
powder
不純物
≤10.0% water (Karl Fischer)
white
mp
91 - 93 °C ((196 - 199 °F ))
溶解性
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O.O[C@@H]1[C@@H](O)C(=O)O[C@@H]1[C@H](O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O7.H2O/c7-1-2(8)6(12)13-4(1)3(9)5(10)11;/h1-4,7-9H,(H,10,11);1H2/t1-,2-,3+,4+;/m1./s1
InChI Key
NPFKVZHSFSFLPU-QGBSHYGGSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
D-サッカリン酸1,4-ラクトン一水和物(DSAL)は、β-グルクロニダーゼ酵素の活性を阻害する能力を有しており、興奮性アミノ酸トランスポーター(EAAT)およびペプチドトランスポーター(PEPT)のKlotho脱グリコシル化も阻害する可能性があります。
アプリケーション
D-サッカリン酸1,4-ラクトン一水和物は、Streptococcus pneumoniae(肺炎連鎖球菌)ヒアルロン酸リアーゼ(SpnHL)活性アッセイで偶発的なβ-グルクロニダーゼ活性を遮断するためのリン酸塩緩衝液の構成要素として使用されています。また、イズロニダーゼ活性アッセイおよびUDP-グルクロノシルトランスフェラーゼ1(UGT1A1)阻害アッセイの反応混合物の構成要素としても使用されています。
その他情報
お客様の研究に適したメルクの広範な単糖類を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
S0375-1G:
S0375-25G:
S0375-VAR:
S0375-5G:
S0375-PM:
S0375-250MG:
S0375-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Syed Ahmad et al.
Current chemical genomics, 5, 13-20 (2011-06-07)
CPT-11 is a widely-used anti-cancer drug that is converted in vivo to its active metabolite, SN-38. In the liver, enzymes detoxify SN-38 by coupling it to a glucuronidate moiety and this inactive compound (SN-38G) is excreted into the gastrointestinal tract.
beta-Klotho as a Negative Regulator of the Peptide Transporters PEPT1 and PEPT2
Abousaab A, et al.
Cellular Physiology and Biochemistry, 40(5), 874-882 (2016)
Cas9-mediated allelic exchange repairs compound heterozygous recessive mutations in mice
Wang D, et al.
Nature Biotechnology, 36(9), 839-839 (2018)
In vitro OATP1B1 and OATP1B3 inhibition is associated with observations of benign clinical unconjugated hyperbilirubinemia
Chiou W, et al.
Xenobiotica, 44(3), 276-282 (2014)
Magnetic macroporous bead cellulose functionalised with recombinant hyaluronan lyase for controllable hyaluronan fragmentation
Kavsparova J, et al.
Process Biochemistry (Oxford, United Kingdom), 72, 105-111 (2018)