由来生物
synthetic (organic)
品質水準
認証
USP/NF
meets USP testing specifications
アッセイ
98.0-102% anhydrous basis
フォーム
solid
不純物
3.0-12.0% water (Karl Fischer)
色
white
有効pH範囲
6.0 - 7.8
mp
169.67 - 171.93 °C ((337.41 - 341.47 °F ))
溶解性
9.6 g/L at 20 °C
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
保管温度
room temp
SMILES記法
O.OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)O[Mg]OC(=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/2C6H12O7.Mg.H2O/c2*7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;;/h2*2-5,7-11H,1H2,(H,12,13);;1H2/q;;+2;/p-2/t2*2-,3-,4+,5-;;/m11../s1
InChI Key
IAKLPCRFBAZVRW-XRDLMGPZSA-L
WGK
WGK 3
引火点(°F)
212.0 °F - closed cup
引火点(℃)
100.00 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M7554-BULK:
M7554-100G:
M7554-500G:
M7554-VAR:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)