由来生物
synthetic
品質水準
アッセイ
≥98% (TLC)
形状
powder or crystals
色
white
溶解性
water: 50 mg/mL, clear, colorless (OECD Test Guideline 105)
微量陽イオン
K: 28.5-33.5% (ICP)
保管温度
−20°C
SMILES記法
[K+].[K+].[K+].[K+].O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](COP([O-])([O-])=O)O[C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H14O12P2.4K/c7-3-2(1-16-19(10,11)12)17-6(5(9)4(3)8)18-20(13,14)15;;;;/h2-9H,1H2,(H2,10,11,12)(H2,13,14,15);;;;/q;4*+1/p-4/t2-,3-,4+,5-,6-;;;;/m1..../s1
InChI Key
OVRXVCAVDXBPQT-QMKHLHGBSA-J
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G6893-10MG:
G6893-500MG:
G6893-BULK:
G6893-100MG:
G6893-25MG:
G6893-VAR:
G6893-5MG:
試験成績書(COA)